Läs mer
Hellma™ Mikroplattor i kvarts
Beskrivning
- 96 brunnar
- Jämn brunnsbotten, mindre än ljusets våglängd
- Varje brunn garanterat med vätska
Beställningsinfo
dimColor
Specifications
Specifications
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-brunnars mikroplatta |
| Material | Syntetiskt kvartsglas |
| Antal Wells | 96 |
| Total volym (metrisk) Tja | 300 μl |
| Kvantitet | Vardera |
| Djup (metriskt) | 12.58 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 6.6 mm |