Läs mer
Syntetiskt havsvatten för ASTM 665 / IP 135, Paragon Scientific™
Produktkod. 16070420
Change view
Kvantitet:
300 ml
500 ml
10 x 30 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
300ml
5 L
500ml
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16070420 10 x 30 ml Paket med 10
16080420 300 ml 300ml
16090420 500 ml 500ml
16000430 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16070420 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer SSWS30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett högkvalitativt analytiskt reagens tillverkat och certifierat för användning i ASTM D 665 / IP 135 standardtestmetoden för rostförebyggande egenskaper hos inhiberad mineralolja i närvaro av vatten.
  • Ett syntetiskt havsvattenanalytiskt reagens tillverkat i enlighet med ASTM D 665 / IP 135.
  • Försedd med ett certifikat som inkluderar en uppskattning av osäkerhet vid tillverkning.
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodkrav för reagensberedning.
  • Bekvämt förpackad i endos- eller flerdosförpackningar.
  • Kostnadseffektiv och tidsbesparande
  • Tillverkningscertifikat och säkerhetsdatablad ingår
  • 12 månaders hållbarhet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM 665, IP 135
Kvantitet 10 x 30 ml