Läs mer
Syntetiskt havsvatten för ASTM 665 / IP 135, Paragon Scientific™
Produktkod. 16090420
Change view
Kvantitet:
300 ml
500 ml
10 x 30 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
300ml
5 L
500ml
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16090420 500 ml 500ml
16070420 10 x 30 ml Paket med 10
16080420 300 ml 300ml
16000430 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16090420 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer SSWS500
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Ett högkvalitativt analytiskt reagens tillverkat och certifierat för användning i ASTM D 665 / IP 135 standardtestmetoden för rostförebyggande egenskaper hos inhiberad mineralolja i närvaro av vatten.
  • Ett syntetiskt havsvattenanalytiskt reagens tillverkat i enlighet med ASTM D 665 / IP 135.
  • Försedd med ett certifikat som inkluderar en uppskattning av osäkerhet vid tillverkning.
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodkrav för reagensberedning.
  • Bekvämt förpackad i endos- eller flerdosförpackningar.
  • Kostnadseffektiv och tidsbesparande
  • Tillverkningscertifikat och säkerhetsdatablad ingår
  • 12 månaders hållbarhet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM 665, IP 135
Kvantitet 500 ml