Läs mer
Syntetiskt havsvatten för ASTM 665 / IP 135, Paragon Scientific™
Produktkod. p-7161841
Kvantitet:
300 ml
500 ml
10 x 30 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
300ml
5 L
500ml
Paket med 10
Produktkod. 16070420
Brand: Paragon Scientific SSWS30
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett högkvalitativt analytiskt reagens tillverkat och certifierat för användning i ASTM D 665 / IP 135 standardtestmetoden för rostförebyggande egenskaper hos inhiberad mineralolja i närvaro av vatten.
  • Ett syntetiskt havsvattenanalytiskt reagens tillverkat i enlighet med ASTM D 665 / IP 135.
  • Försedd med ett certifikat som inkluderar en uppskattning av osäkerhet vid tillverkning.
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodkrav för reagensberedning.
  • Bekvämt förpackad i endos- eller flerdosförpackningar.
  • Kostnadseffektiv och tidsbesparande
  • Tillverkningscertifikat och säkerhetsdatablad ingår
  • 12 månaders hållbarhet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM 665, IP 135
Kvantitet 10 x 30 ml