Läs mer
SYP-5, MedChemExpress
Beskrivning
SYP-5 is a novel HIF-1 inhibitor, suppresses tumor cells invasion and angiogenesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SYP-5 |
| CAS | 1384268-04-5 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H16O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (106.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(O)C(C=CC(C)(C)O2)=C2C=C1)/C=C/C3=CC=CS3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.38 |
| Formel vikt | 312.38 |
| Visa mer |