Läs mer
Lonza™ SYPRO™ Proteingelfläckar
Kvantitet:
200 ml
1 l
Färg:
Rubin
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
SYPRO Ruby Protein Gel fläckar
- Idealisk för 2-D gelanalys Känslighetsrivaler silverfärgning Upptäcker nanogramnivåer av protein Erbjuder ett brett linjärt kvantifieringsområde och konsekvent gel-till-gel-färgning för exakta jämförelser av proteinuttryck
- Ger hög känslighet för detektion av proteiner i SDS-polyakrylamidgeler
- Kräver inte användning av syror eller organiska lösningsmedel
- Lämplig för användning med koksaltlösningar Idealisk för användning vid eluering av aktiva proteinkomplex från geler eftersom de milda färgningsförhållandena sannolikt inte påverkar proteinaktiviteten
- Upptäcker så lite som 4 till 8 ng protein per band eller proteiner så små som 6,5 kDa Ger linjär proteinkvantifiering upp till tre storleksordningar, från ng tillμ g per band
- Erbjuder fullständig färgning på mindre än en timme, —ingen fixering eller avfärgning krävs
- Kompatibel med många typer av detektionssystem Rekommenderas för instrument som använder frekvensdubblerade Nd:YAG eller gröna eller röda He-Ne-lasrar
Produkt licensierad av Cambrex från Molecular Probes , Inc. Endast för forskning och kvalitetskontroll.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rubin |
| Produkttyp | Proteinfläck |
| Form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| Förvaringskrav | 4 °C |