Läs mer
Syringaldazin 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16564194 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16564194 1 g
16574194 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16564194 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175930010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14414-32-5 | C18H20N2O6 | 360.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14414-32-5
Molekylformel C18H20N2O6
InChI-nyckel MYNVJNZGTAVRJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringaldazine, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzalazine, 4,4'-hydrazine-1,2-diylidenebis methanylylidene bis 2,6-dimethoxyphenol, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylene hydrazone, 4-1e-e-2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl-2,6-dimethoxyphenol, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylene hydrazone
PubChem CID 5379425
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Syringaldazine
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 209°C to 213°C
Färg Grön till gul
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 1 g
LEDER COC1=CC(=CNNC=C2C=C(C(=O)C(=C2)OC)OC)C=C(C1=O)OC
IUPAC-namn 4-[[2-[(3,5-dimetoxi-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]hydrazinyl]metyliden]-2,6-dimetoxicyklohexa-2,5-dien-1-on
Molekylvikt (g/mol) 360.366
Formel vikt 360.36
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.