Läs mer
Syringaldehyd, 98+%
Produktkod. 11499020
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499020 5 g 5g
11409030 25 g 25g
11419030 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499020 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12933.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 134-96-3 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Syringaldehyd har bioaktiva egenskaper och används därför i läkemedels-, livsmedels-, kosmetika-, textil-, massa- och pappersindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Syringaldehyd har bioaktiva egenskaper och används därför i läkemedels-, livsmedels-, kosmetika-, textil-, massa- och pappersindustrin.
Löslighet
Mycket svårlöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras vid rumstemperatur. Den är känslig för luft. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-96-3
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00006943
InChI-nyckel KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde
PubChem CID 8655
ChEBI CHEBI:67380
IUPAC-namn 4-hydroxi-3,5-dimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Syringaldehyde
Smältpunkt 110 °C till 113 °C
Kokpunkt 192 °C till 193 °C (14 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 784514
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,9015
Löslighetsinformation Mycket sparsamt lösligt i vatten.
Formel vikt 182.18
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Syringaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Syringaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.