Läs mer
Syringaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Syringaldehyde |
| CAS | 134-96-3 |
| Molekylformel | C9 H10 O4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Benzaldehyde','4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde, 2,6-Dimethoxy-4-formylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-Formylsyringol, Cedar aldehyde, Gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, NSC 41153, SM 707, Syringaldehyde, Syringic aldehyde, VND 3207 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(C=O)cc(OC)c1O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3,5-metoxibensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vikt | 182.0579 |