Läs mer
Syringaldehyd, TRC
Produktkod. 30422061
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30422061 1 g
1 options
Produktkod. 30422061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS9200451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Syringaldehyde
CAS 134-96-3
Molekylformel C9 H10 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Benzaldehyde','4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde, 2,6-Dimethoxy-4-formylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-Formylsyringol, Cedar aldehyde, Gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, NSC 41153, SM 707, Syringaldehyde, Syringic aldehyde, VND 3207
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
LEDER COc1cc(C=O)cc(OC)c1O
IUPAC-namn 4-hydroxy-3,5-metoxibensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.0579