Läs mer
Socorex™ Dosys™ Helglassprutor
Produktkod. 10477072
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 1 ml
0,2 till 5 ml
0,5 till 2 ml
1 till 10 ml
1 till 20 ml
1 till 30 ml
1 till 50 ml
10 till 150 ml
10 till 200 ml
Anslutningstyp:
Luer lock
Luer munstycke
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Anslutningstyp unitSize
10477072 0,5 till 2 ml Luer lock Paket med 3
10029761 1 till 20 ml Luer lock Paket med 2
10131442 1 till 50 ml Luer lock Varje
10039701 0,2 till 5 ml Luer munstycke Paket med 3
10324932 1 till 20 ml Luer munstycke Paket med 2
10161342 1 till 10 ml Luer munstycke Paket med 3
10551713 0,2 till 5 ml Luer lock Paket med 3
10385022 1 till 10 ml Luer lock Paket med 3
11837253 0,1 till 1 ml Luer munstycke Paket med 3
12663275 10 till 150 ml Luer lock Varje
12673275 10 till 200 ml Luer lock Varje
15562185 1 till 30 ml Luer munstycke Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10477072 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 155.0502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 SEK
    303.80 SEK / Paket med 3
    Save 87.20 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Resistenta borosilikatglassprutor kan steriliseras och återanvändas. Socorex™ Dosys™ Helglassprutor är ett billigt alternativ till engångssprutor av plast och är lätta att ta isär för rengöring.
  • Borosilikatglaskonstruktion.
  • Överlägsen kemikalie-, värme- och stötbeständighet.
  • Lågprisalternativ till engångssprutor av plast.
  • Precisionsbearbetad kolv och cylinder.
  • Utmärkt passform och vätsketäthet (ej gastät).
  • Permanenta graderingar med hög synlighet.
  • Glas Luer och metall Luer lock munstycken finns tillgängliga.
  • Kan steriliseras upp till 160 °C / 320 °F.
  • Mycket lätt att ta isär och rengöra.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Glas, Glas (fat), Glas (kolv), Metall (spets)
Produkttyp spruta
Examen 0.1 mL
Kvantitet 3/Pk.
Volym (metrisk) 0,5 till 2 ml
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja