Läs mer
Socorex™ Dosys™ Helglassprutor
Volym (metrisk):
0,1 till 1 ml
0,2 till 5 ml
0,5 till 2 ml
1 till 10 ml
1 till 20 ml
1 till 30 ml
1 till 50 ml
10 till 150 ml
10 till 200 ml
Anslutningstyp:
Luer lock
Luer munstycke
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Varje
Beskrivning
- Borosilikatglaskonstruktion.
- Överlägsen kemikalie-, värme- och stötbeständighet.
- Lågprisalternativ till engångssprutor av plast.
- Precisionsbearbetad kolv och cylinder.
- Utmärkt passform och vätsketäthet (ej gastät).
- Permanenta graderingar med hög synlighet.
- Glas Luer och metall Luer lock munstycken finns tillgängliga.
- Kan steriliseras upp till 160 °C / 320 °F.
- Mycket lätt att ta isär och rengöra.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Glas (fat), Glas (kolv), Glas (spets) |
| Produkttyp | spruta |
| Examen | 0.05 mL |
| Kvantitet | 3/Pk. |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 1 ml |
| Anslutningstyp | Luer munstycke |
| Graderad | Ja |