Läs mer
Socorex™ Dosys™ Helglassprutor
Produktkod. p-8007533
Volym (metrisk):
0,1 till 1 ml
0,2 till 5 ml
0,5 till 2 ml
1 till 10 ml
1 till 20 ml
1 till 30 ml
1 till 50 ml
10 till 150 ml
10 till 200 ml
Anslutningstyp:
Luer lock
Luer munstycke
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Varje
Produktkod. 10477072
Brand: Socorex™ 155.0502
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Resistenta borosilikatglassprutor kan steriliseras och återanvändas. Socorex™ Dosys™ Helglassprutor är ett billigt alternativ till engångssprutor av plast och är lätta att ta isär för rengöring.
  • Borosilikatglaskonstruktion.
  • Överlägsen kemikalie-, värme- och stötbeständighet.
  • Lågprisalternativ till engångssprutor av plast.
  • Precisionsbearbetad kolv och cylinder.
  • Utmärkt passform och vätsketäthet (ej gastät).
  • Permanenta graderingar med hög synlighet.
  • Glas Luer och metall Luer lock munstycken finns tillgängliga.
  • Kan steriliseras upp till 160 °C / 320 °F.
  • Mycket lätt att ta isär och rengöra.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Glas, Glas (fat), Glas (kolv), Metall (spets)
Produkttyp spruta
Examen 0.1 mL
Kvantitet 3/Pk.
Volym (metrisk) 0,5 till 2 ml
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja