Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Sprutan fixerad 10 μL SGE
Volym (metrisk):
10 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Manuell injektionsspruta
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.11 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.47 mm |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Fasa |