Läs mer
Hamilton™ Anpassade cementerade nålsprutor
Produktkod. 10175122
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
25 mL
Produkttyp:
Gastät
Sprutnål
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 10175122
missing translation for 'mfr': Hamilton™ 80908
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den gastäta versionen av originalsprutorna i 700-serien.
  • Idealisk för dispensering av volymer från 1 upp till 500μ L
  • En mängd olika volymer, längder och mätare tillgängliga
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Nålmätare Beställnings
Diameter (metrisk) Inre 1.03 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Produkttyp Gastät
Max. Tryck 68,9 bar
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Modell 1705
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1 st
Volym (metrisk) 50 μl
Nålpunktstil Beställnings
Anslutningstyp Cementerad