Läs mer
Hamilton™ Anpassade cementerade nålsprutor
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
25 mL
Produkttyp:
Gastät
Sprutnål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för dispensering av volymer från 1 upp till 500μ L
- En mängd olika volymer, längder och mätare tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Nålmätare | Beställnings |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.46 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Produkttyp | Gastät |
| Max. Tryck | 68,9 bar |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Modell | 1710 |
| Min. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |