Läs mer
Hamilton™ Anpassade cementerade nålsprutor
Produktkod. 10234272
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
25 ml
Produkttyp:
Gastät
Sprutnål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10234272
Brand: Hamilton™ 82525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den gastäta versionen av originalsprutorna i 700-serien.
  • Idealisk för dispensering av volymer från 1 upp till 500μ L
  • En mängd olika volymer, längder och mätare tillgängliga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Produkttyp Sprutnål
Modell 1025
Kvantitet 1 st
Volym (metrisk) 25 ml