Läs mer
Hamilton™ Anpassade cementerade nålsprutor
Produktkod. p-8005726
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
25 ml
Produkttyp:
Gastät
Sprutnål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11518024
Brand: Hamilton™ DS80008
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den gastäta versionen av originalsprutorna i 700-serien.
  • Idealisk för dispensering av volymer från 1 upp till 500μ L
  • En mängd olika volymer, längder och mätare tillgängliga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Nålmätare Beställnings
Diameter (metrisk) Inre 0.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.60 mm
Produkttyp Gastät
Max. Tryck 68,9 bar
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Modell 1701
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1 st
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Beställnings
Anslutningstyp Cementerad