Läs mer
Hamilton™ Liq-Glass™ 300 pH elektrod
Produktkod. 11500272
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11500272 300 mm Varje
1 options
Produktkod. 11500272 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 238182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3684.05 SEK
    3403.59 SEK / Paket med 1
    Save 280.46 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Allmän pH-sensor. En robust elektrod för dagligt laboratoriebruk, idealiskt lämpad för titrering med starka syror såväl som i starka baser.
Specifikationer
pH-intervall 0 till 14
Typ pH-elektrod, kombination
Modell 300
Temperaturområde (metriskt). -10 till 100 °C 
Längd (metrisk) 300 mm
Diameter (metrisk) 12 mm