Läs mer
Fisherbrand™ KDS100 Legacy sprutpump
Produktkod. 11939747 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal kanaler:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal kanaler Förpackningsstorlek
11939747 1 Varje
1 options
Produktkod. 11939747
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-01-2027
Rymmer 10 μl till 60 ml glas- eller plastsprutor av alla märken. Fisherbrand™ KDS100 Legacy-sprutpump är en infusionspump med hög flödeshastighet.
  • Enkel menydriven inställning för att programmera sprutdiameter, flödeshastighet och dispenseringsvolym
  • Display med bakgrundsbelysning
  • Automatisk avstängning
  • Inställningar kan granskas och ändras under drift
  • De senaste inställningarna lagras i minnet för repeterbarhet
Specifikationer
Amperage 0,06 A
Spänning 200/240 V
Flödeshastighet 0,1 μl/h. för 10 μl spruta, 426 ml/timme. för 60 ml spruta
Linjär kraft (metrisk) 9 kg
Reproducerbarhet ±0,1 %
Mått (L x B x H) Exteriör 15.25 x 23 x 13 cm
Elektriska krav 200/240 V 50/60 Hz
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Antal kanaler 1
Frekvens 50/60 Hz