Läs mer
Hamilton™ Terasaki dispenser
Produktkod. 10251822
:
Volym: 50uL; Doser: 1uL
Produktkod. 10251822
Brand: Hamilton™ 201910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna dispenser med flera sprutor dispenserar exakt sex prover samtidigt upp till 50 gånger med ett tryck på en spak.
  • Designad för snabb fyllning av 60-brunnars HLA/Terasaki-plattor med 6,35 mm brunnsavstånd
  • Använder avtagbara nålar
  • Tillgänglig för en rad volymer
Specifikationer
Kvantitet 1/Pk.
Typ Terasaki dispenser
Kapacitet (metrisk) 50μ L