Läs mer
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Gasspruta
Produktkod. 10519841
Volym (metrisk):
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10519841
Brand: Poulten & Graf GmbH 2 00051
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå precision med Volac Smart™ Mikropipett. Poulten Graf™ Volac Smart™ Mikropipetter med variabel volym är perfekta för att pipettera små mängder vätskeprover i laboratoriet.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Amber examen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (metrisk) inre nål 2.5 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 7.5 mm
Produkttyp spruta
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 100 ml