Läs mer
Terumo™ Koncentrisk luer-låsspets tredelad spruta, 10mL
Produktkod. 11547302
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11547302 10 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 11547302 Leverantör Terumo™ Leverantörsnummer 1SS10LE1
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Terumo™ Tredelade sprutor med koncentrisk luer-låsspets är enkla att använda med sin mjuka kolvverkan och har genomskinliga cylinder för att möjliggöra snabb igenkänning av luftbubblor för mer exakt dosering. Med lättlästa markeringar kan du vara säker på att du levererar den avsedda dosen varje gång.
Använd dessa sprutor för aspiration av vätskor eller provtagning av blod eller andra kroppsvätskor. Terumo™ Koncentrisk luer-lås tredelad spruta har en unik dubbelfasad design för bättre patientkomfort.
  • Silikonbelagd cylinder för en jämn kolvverkan
  • Genomskinlig cylinder för att möjliggöra snabb igenkänning av luftbubblor
  • Lättlästa markeringar
  • Latexfri
  • Steril och förpackad i individuellt förpackad tamper peel-förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Beskrivning Screentryckt examen
Latexfri Ja
Produkttyp Koncentrisk Luer-Lock tredelad spruta
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 100/st.
Volym (metrisk) 10 ml
Anslutningstyp Koncentriskt Luer Lock
Graderad Ja
Sterilitet Sterila