Läs mer
Hamilton™ ChemSeal™ Spruta
Produktkod. 11507874
Change view
Volym (metrisk):
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11507874 250μ L Varje
1 options
Produktkod. 11507874 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 202145
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Thermo Scientific™ Autosamplare.
  • 250 μL volym
  • Ingen nål
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borsilikatglas, PTFE
Beskrivning Gassteriliserbar
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 500 psig (34,5 bar)
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Modell 1725
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 250μ L
Anslutningstyp ChemSeal