Läs mer
Thermo Scientific™ Sprutor för Thermo Scientific™ HPLC-instrument
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Sprutor för Thermo Scientific HPLC-instrument erbjuder enkla, exakta och reproducerbara injektioner.
- Fyrkantig spets för att förhindra skador på injektorn
- Brett utbud av volymer
- Precision tillverkad av borosilikatglas och rostfritt stål
- Robust design och lättlästa markeringar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | HPLC autosampler spruta |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Volym (metrisk) | 2,5 ml |
| För användning med (utrustning) | AS3000, AS3500 Autosampler |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.