Learn More
Thermo Scientific™ Sprutor för Thermo Scientific™ HPLC-instrument
Product Code. 10341205 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
250μ L
500 μL
2,5 ml
För användning med (utrustning):
AS1000, AS3000 Autosampler
AS3000, AS3500 Autosampler
LCQ HPLC
Unit Size:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) För användning med (utrustning) Unit Size
10341205 500 μL LCQ HPLC Varje
10782127 250μ L LCQ HPLC Varje
10702917 250μ L AS1000, AS3000 Autosampler Varje
10321065 500 μL AS1000, AS3000 Autosampler Varje
10197744 2,5 ml AS3000, AS3500 Autosampler Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10341205 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 365JLT41
Beräknad leverans: 12-11-2026
Thermo Scientific™ Sprutor för Thermo Scientific HPLC-instrument erbjuder enkla, exakta och reproducerbara injektioner.
Thermo Scientific™ Sprutor för Thermo Scientific HPLC-instrument erbjuder enkla, exakta och reproducerbara injektioner.
  • Fyrkantig spets för att förhindra skador på injektorn
  • Brett utbud av volymer
  • Precision tillverkad av borosilikatglas och rostfritt stål
  • Robust design och lättlästa markeringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nålmätare 22 G
Längd (engelska) Nål 2 tum Avtagbar nål
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp HPLC autosampler spruta
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 500 μL
För användning med (utrustning) LCQ HPLC
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.