Läs mer
Thermo Scientific™ Sprutor för Thermo Scientific™ HPLC-instrument
Produktkod. 10782127 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
250μ L
500 μL
2,5 ml
För användning med (utrustning):
AS1000, AS3000 Autosampler
AS3000, AS3500 Autosampler
LCQ HPLC
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10782127 250μ L LCQ HPLC Varje
10341205 500 μL LCQ HPLC Varje
10702917 250μ L AS1000, AS3000 Autosampler Varje
10321065 500 μL AS1000, AS3000 Autosampler Varje
10197744 2,5 ml AS3000, AS3500 Autosampler Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10782127 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365ILT21
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Thermo Scientific™ Sprutor för Thermo Scientific HPLC-instrument erbjuder enkla, exakta och reproducerbara injektioner.
Thermo Scientific™ Sprutor för Thermo Scientific HPLC-instrument erbjuder enkla, exakta och reproducerbara injektioner.
  • Fyrkantig spets för att förhindra skador på injektorn
  • Brett utbud av volymer
  • Precision tillverkad av borosilikatglas och rostfritt stål
  • Robust design och lättlästa markeringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 22 G
Längd (engelska) Nål 2 tum Avtagbar nål
Produkttyp HPLC autosampler spruta
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 250μ L
För användning med (utrustning) LCQ HPLC
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.