Läs mer
Thermo Scientific™ Sprutor för Thermo Scientific™ HPLC-instrument
Produktkod. p-4525939 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
250μ L
500 μL
2.5 mL
För användning med (utrustning):
AS1000, AS3000 Autosampler
AS3000, AS3500 Autosampler
LCQ HPLC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10782127
Brand: Thermo Scientific™ 365ILT21
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Sprutor för Thermo Scientific HPLC-instrument erbjuder enkla, exakta och reproducerbara injektioner.
Thermo Scientific™ Sprutor för Thermo Scientific HPLC-instrument erbjuder enkla, exakta och reproducerbara injektioner.
  • Fyrkantig spets för att förhindra skador på injektorn
  • Brett utbud av volymer
  • Precision tillverkad av borosilikatglas och rostfritt stål
  • Robust design och lättlästa markeringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 22 G
Längd (engelska) Nål 2 tum Avtagbar nål
Produkttyp HPLC autosampler spruta
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 250μ L
För användning med (utrustning) LCQ HPLC
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.