Läs mer
SGE™ Sprutor med ventiler
Produktkod. p-4399784
Volym (metrisk):
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15258493
Brand: SGE™ undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Försedd med avtagbar nål och ventil eller Luer Lock-ventil
  • Låg sprutöverföring
  • Minskad ospecifik provinteraktion
  • Ökad analytåtervinning
  • Idealisk för provlagring och transport eller för att trycksätta provet före injektion
  • Material: Borosilikatglas, PTFE-kolv (gastät)
Med avtagbar nål
  • Nållängd: 50 mm (2 tum)
  • Mätare: 23
  • Ytterdiameter: 0,63 mm
  • Innerdiameter: 0,2 mm
  • Konspets
Specifikationer
Material Borsilikatglas, PTFE (kolv)
Nålmätare 23 G
För användning med (applikation) För provlagring och transport eller för att trycksätta provet före injektion
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp spruta
Volym (metrisk) 500 μL
Nålpunktstil Kon
Anslutningstyp Avtagbar