Läs mer
Syringinsyra, 97 %
Beskrivning
Syringinsyra används som en hämmare av poly(etylenglykol)oxidation. Det används för framställning av poly(1,4-fenylenoxid). Det tillsätts som tillsats i vin och vinäger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Syringinsyra används som en hämmare av poly(etylenglykol) oxidation. Det används för framställning av poly(1,4-fenylenoxid). Det tillsätts som tillsats i vin och vinäger.
Löslighet Löslig i metanol (50 mg/
ml), vatten (5,78 mg/ml vid 25 C), °kloroform: metanol (1:1), etylalkohol och DMF.
Noteringar
Förvaringstemperatur: 2 - 4 °C. Undvik överdriven värme och ljus. Luft- och fuktkänslig.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Syringic acid |
| Smältpunkt | 206 °C till 208 °C |
| Kokpunkt | 192 °C till 193 °C (14 mmHg) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 2115262 |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol (50 mg/ml), vatten (5,78 mg/ml vid 25 °C), kloroform: metanol (1:1), etylalkohol och DMF. |
| Formel vikt | 198.17 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- Syringic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Syringic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.