Läs mer
Syringinsyra, 97 %
Produktkod. 11498970
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498970 25 g 25g
11408980 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498970 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11725.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 530-57-4 | C9H10O5 | 198,17 g/mol
Syringinsyra används som en hämmare av poly(etylenglykol)oxidation. Det används för framställning av poly(1,4-fenylenoxid). Det tillsätts som tillsats i vin och vinäger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Syringinsyra används som en hämmare av poly(etylenglykol) oxidation. Det används för framställning av poly(1,4-fenylenoxid). Det tillsätts som tillsats i vin och vinäger.
Löslighet Löslig i metanol (50 mg/
ml), vatten (5,78 mg/ml vid 25 C), °kloroform: metanol (1:1), etylalkohol och DMF.
Noteringar
Förvaringstemperatur: 2 - 4 °C. Undvik överdriven värme och ljus. Luft- och fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-57-4
Molekylformel C9H10O5
Molekylvikt (g/mol) 198.17
MDL-nummer MFCD00002552
InChI-nyckel JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, cedar acid, gallic acid 3,5-dimethyl ether, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, chembl1414, syringicacid, syringlicacid
PubChem CID 10742
ChEBI CHEBI:68329
IUPAC-namn 4-hydroxi-3,5-dimetoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Syringic acid
Smältpunkt 206 °C till 208 °C
Kokpunkt 192 °C till 193 °C (14 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2115262
Löslighetsinformation Löslig i metanol (50 mg/ml), vatten (5,78 mg/ml vid 25 °C), kloroform: metanol (1:1), etylalkohol och DMF.
Formel vikt 198.17
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Syringic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Syringic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.