Läs mer
Syringic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16459056
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16459056 100 mg
1 options
Produktkod. 16459056 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0339
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Syringic acid
CAS 530-57-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (315.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 198.17
Formel vikt 198.17
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation