Läs mer
Syringinsyra, TRC
Produktkod. 30134719
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134719 50 g
17924825 5 g
17990615 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134719 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS92002550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-57-4
Molekylformel C9 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 198.17
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, Syringic acid (6CI), 2,6-Dimethoxy-4-carboxyphenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, Cedar acid, Gallic acid 3,5-dimethyl ether, NSC 2129
IUPAC-namn 4-hydroxy-3,5-dimetoxybenzoesyra
LEDER COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Syringic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
Formel vikt 198.0528
Procent renhet >95%