Läs mer
Syringin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eleutheroside B |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O9/c1-23-10-6-9(4-3-5-18)7-11(24-2)16(10)26-17-15(22)14(21)13(20)12(8-19)25-17/h3-4,6-7,12-15,17-22H,5,8H2,1-2H3/b4-3+/t12-,13-,14+,15-,17+/m1/s1 |
| Formel vikt | 372.142 |
| Procent renhet | >95% |