Läs mer
Syrosingopine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Syrosingopine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H42N2O11/c1-7-46-35(40)48-31-26(42-3)12-18(13-27(31)43-4)33(38)47-28-14-19-17-37-11-10-22-21-9-8-20(41-2)15-24(21)36-30(22)25(37)16-23(19)29(32(28)44-5)34(39)45-6/h8-9,12-13,15,19,23,25,28-29,32,36H,7,10-11,14,16-17H2,1-6H3/t19-,23+,25-,28-,29+,32+/m1/s1 |
| Formel vikt | 666.2789 |