missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Syrosingopine, TRC

Produktkod. 30426088
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426088 5 mg
30423594 50 mg
30411808 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30426088 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS9200685MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 84-36-6
Molekylformel C35 H42 N2 O11
Molekylvikt (g/mol) 666.71
Synonym Yohimban-16-carboxylic acid, 18-[[4-[(ethoxycarbonyl)oxy]-3,5-dimethoxybenzoyl]oxy]-11,17-dimethoxy-, methyl ester, (3β,16β,17α,18β,20α)-, 3β,20α-Yohimban-16β-carboxylic acid, 18β-hydroxy-11,17α-dimethoxy-, methyl ester, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate (ester) ethyl carbonate (ester) (8CI), Reserpic acid, methyl ester, ester with syringic acid, ethyl carbonate (6CI), Carbethoxysyringoyl methylreserpate, Isotense, Londomin, Methyl carbethoxysyringoyl reserpate, Methyl reserpate ester of syringic acid ethyl carbonate, NSC 77030, Raunova, Seniramin, Singoserp, Siringina, Su 3118, Syringic acid ethyl carbonate ester with methyl reserpate, Syringopine, Syrosingopin, Syrosingopine
IUPAC-namn methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-17-(4-ethoxycarbonyloxy-3,5-dimethoxybenzoyl)oxy-6,18-dimethoxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-19-carboxylate
LEDER CCOC(=O)Oc1c(OC)cc(cc1OC)C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CN4CCc5c([nH]c6cc(OC)ccc56)[C@H]4C[C@@H]3[C@@H]([C@H]2OC)C(=O)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Syrosingopine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C35H42N2O11/c1-7-46-35(40)48-31-26(42-3)12-18(13-27(31)43-4)33(38)47-28-14-19-17-37-11-10-22-21-9-8-20(41-2)15-24(21)36-30(22)25(37)16-23(19)29(32(28)44-5)34(39)45-6/h8-9,12-13,15,19,23,25,28-29,32,36H,7,10-11,14,16-17H2,1-6H3/t19-,23+,25-,28-,29+,32+/m1/s1
Formel vikt 666.2789
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.