Läs mer
CELLPATH SYSTEM II+ 2 BRUNNSKASSETT
Produktkod. 30226258
Change view
Material:
Gängad
Hoppered
Lös
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
30226258 Gängad
30226256 Lös
30226257 Hoppered
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30226258 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAM170272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5123.92 SEK
    2836.79 SEK / Paket med 2000
    Save 2287.13 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
System II+ 2-brunnskassetterna innehåller två brunnar, vilket möjliggör att flera biopsier kan behandlas samtidigt och avsevärt minskar arbetsbelastningen. Denna metod eliminerar användning av vävnadslindning eller biopsipåsar och gör det lättare att hantera biopsier, vilket också minskar risken för potentiell kärnfragmentering.
  • Läsfrekvenser
  • Robust och säker slutning säkerställer provets säkerhet
  • Designat för att förbättra reagensflödet
  • Stort färgspann
  • Skrivyta lämplig för markering med en CellMark-penna
Specifikationer
Färg Vitt
Material Gängad
Produkttyp Kassett