Läs mer
CELLPATH SYSTEM II HEX - KASSETT
Produktkod. 30226230
Change view
Material:
Lasergängad
Lös
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material
30226230 -
30226228 Lös
30226231 Lasergängad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30226230 Supplier CELLPATH Supplier No. EAD010272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2921.11 SEK
    1617.37 SEK / Paket med 2000
    Save 1303.74 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Den innovativa honungskakedesignen på The System II Hex Cassette maximerar den öppna ytan jämfört med traditionella runda perforeringar, vilket ökar reagensflödet för förbättrad bearbetning och ett styvare block vid sektionering.
  • System II Hex Cassette har en optimerad skrivyta samt extra tjocka sidoväggar som ökar stabilitet och styvhet, vilket är avgörande för högkvalitativ sektionering. Levererades löst, gängat (för enkel laddning av Leica och Sakura skrivare) eller förladdat i trattrör (för enkel laddning av Thermo Scientific kassettskrivare).
  • Finns i flera färger kan System II Hex Cassette stängas med ett av våra lock i plast eller rostfritt stål.
  • Viktiga fördelar:
  • Hexdesign maximerar öppen yta för att öka vätskeutbytet
  • Optimerad skrivyta för utskrift av högkvalitativ text, 1D- och 2D-streckkoder
  • Skrivyta lämplig för markering med en CellMark-penna och CellMark 2B-penna
  • Stort färgutbud tillgängligt
Specifications
Färg Vitt
Antal fack Gängad
Produkttyp Kassett