Läs mer
CELLPATH SYSTEM II+ MIKROBIOPSI KASSETT
Produktkod. 30226248
Change view
Material:
Gängad
Hoppered
Lös
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
30226248 Gängad
30226246 Lös
30226247 Hoppered
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30226248 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAM070272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4809.81 SEK
    2662.92 SEK / Paket med 2000
    Save 2146.89 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
System II+ Micro Biopsy Cassette har en inre kammare med bländare på 0,38 x 0,38 mm. CellPaths System II+-kassetter levereras med ett separat vitt lock som enkelt kan fästas med hjälp av ett gångjärn.
  • Läsfrekvenser
  • Robust och säker slutning säkerställer provets säkerhet
  • Designat för att förbättra reagensflödet
  • Stort färgspann
  • Skrivyta lämplig för markering med en CellMark-penna
Specifikationer
Färg Vitt
Material Gängad
Produkttyp Kassett