Läs mer
CELLPATH SYSTEM II+ MIKROBIOPSIKASSETT - VIT LASER (GÄNGAD)
Produktkod. 30226254
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30226254 Vitt
1 options
Produktkod. 30226254 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAM150272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4516.25 SEK
    2662.92 SEK / Paket med 2000
    Save 1853.33 SEK
    41% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
System II+ Micro Biopsy Laser Cassette har en inre kammare med bländare på 0,38 x 0,38 mm. Den inre kammaren har rundade hörn som möjliggör enkel hantering av små prover med pincetter.
  • Läsfrekvenser
  • Robust och säker slutning säkerställer provets säkerhet
  • Designat för att förbättra reagensflödet
  • Stort färgspann
  • Skrivyta lämplig för markering med en CellMark-penna
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Kassett