Läs mer
CELLPATH SYSTEM II+ RUNDKASSETT
Produktkod. 30226249
Change view
Material:
Gängad
Hoppered
Lös
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
30226249 Lös
30226250 Hoppered
30226251 Gängad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30226249 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAM080203A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.60 SEK
    1171.21 SEK / Paket med 1000
    Save 944.39 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
I lager
System II+ Round Cassette har runda hål med en diameter på 2,4 mm som möjliggör ökat reagensflöde i en traditionell kassett.
  • Läsfrekvenser
  • Robust och säker slutning säkerställer provets säkerhet
  • Designat för att förbättra reagensflödet
  • Stort färgspann
  • Skrivyta lämplig för markering med en CellMark-penna
Specifications
Färg Vitt
Material Lös
Produkttyp Kassett