Läs mer
CELLPATH SYSTEM II+ RUNDKASSETT
Produktkod. 30226251
Change view
Material:
Gängad
Hoppered
Lös
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
30226251 Gängad
30226249 Lös
30226250 Hoppered
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30226251 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAM080272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4516.25 SEK
    2662.92 SEK / Paket med 2000
    Save 1853.33 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
System II+ Round Cassette har runda hål med en diameter på 2,4 mm som möjliggör ökat reagensflöde i en traditionell kassett.
  • Läsfrekvenser
  • Robust och säker slutning säkerställer provets säkerhet
  • Designat för att förbättra reagensflödet
  • Stort färgspann
  • Skrivyta lämplig för markering med en CellMark-penna
Specifikationer
Färg Vitt
Material Gängad
Produkttyp Kassett