Läs mer
CELLPATH SYSTEM II+ SPÅRKASSETT
Produktkod. 30226240
Change view
Material:
Gängad
Hoppered
Lös
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
30226240 Lös
30226241 Hoppered
30226242 Gängad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30226240 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAM050203A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.60 SEK
    1171.21 SEK / Paket med 1000
    Save 944.39 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
I lager
Med 1,1 mm breda spår ökar System II+ Sloted Cassette reagensflödet, vilket underlättar förbättrad konsistens och kvalitet på bearbetade prover. CellPaths System II+-kassetter levereras med ett separat vitt lock som enkelt kan fästas med hjälp av ett gångjärn.
  • Läsfrekvenser
  • Robust och säker slutning säkerställer provets säkerhet
  • Designat för att förbättra reagensflödet
  • Stort färgspann
  • Skrivyta lämplig för markering med en CellMark-penna
Specifikationer
Färg Vitt
Material Lös
Produkttyp Kassett