Läs mer
CELLPATH SYSTEM II+ SPÅRKASSETT
Produktkod. 30226242
Change view
Material:
Gängad
Hoppered
Lös
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
30226242 Gängad
30226240 Lös
30226241 Hoppered
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30226242 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAM050272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4516.25 SEK
    2662.92 SEK / Paket med 2000
    Save 1853.33 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Med 1,1 mm breda spår ökar System II+ Sloted Cassette reagensflödet, vilket underlättar förbättrad konsistens och kvalitet på bearbetade prover. CellPaths System II+-kassetter levereras med ett separat vitt lock som enkelt kan fästas med hjälp av ett gångjärn.
  • Läsfrekvenser
  • Robust och säker slutning säkerställer provets säkerhet
  • Designat för att förbättra reagensflödet
  • Stort färgspann
  • Skrivyta lämplig för markering med en CellMark-penna
Specifikationer
Färg Vitt
Material Gängad
Produkttyp Kassett