Läs mer
CELLPATH SYSTEM II+ SPÅRKASSETT - VIT LASER (GÄNGAD)
Produktkod. 30226252
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30226252 Vitt
1 options
Produktkod. 30226252 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAM130272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4809.81 SEK
    2662.92 SEK / Paket med 2000
    Save 2146.89 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
System II+ Sloted Laser Cassette levereras med ett separat vitt lock som enkelt kan fästas med hjälp av ett gångjärn. Med 1,1 mm breda spår ökar den slitsade kassetten reagensflödet, vilket underlättar förbättrad konsistens och kvalitet på bearbetade prover.
  • Läsfrekvenser
  • Robust och säker slutning säkerställer provets säkerhet
  • Designat för att förbättra reagensflödet
  • Stort färgspann
  • Skrivyta lämplig för markering med en CellMark-penna
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Kassett