Läs mer
CELLPATH SYSTEM III BIOPSIKASSETT
Produktkod. 30226237
Change view
Material:
Gängad
Lös
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
30226237 Gängad
30226236 Lös
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30226237 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAI060272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4516.25 SEK
    2662.92 SEK / Paket med 2000
    Save 1853.33 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
System III Biopsy-kassetten levereras med ett påsatt lock med ett lätt avtagbart gångjärn. Med kvadratiska öppningar på 0,9 mm gånger 0,9 mm säkerställer Biopsy Cassette säker förvaring av mindre biopsiprover samtidigt som den möjliggör goda nivåer av vätskeöverföring.
  • Kassettens låsmekanism säkerställer maximal vävnadssäkerhet under bearbetningen.
  • Kassetten har en precisskonstruerad skrivyta som optimerar utskriftskvaliteten på bläckstråle- och termiska skrivare, inklusive Primera Leica och Sakura skrivare.
  • Viktiga fördelar:
  • Kompatibel med Primera Leica och Sakura skrivare
  • Optimerad skrivyta
  • Ökat reagensflöde
  • Integralt fast frangibelt lock
  • Hög styvhet och stabilitet
Specifikationer
Färg Vitt
Material Gängad
Produkttyp Kassett