Läs mer
CELLPATH SYSTEM III MIKROBIOPSIKASSETT
Produktkod. 30226238
Change view
Material:
Gängad
Lös
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
30226238 Lös
30226239 Gängad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30226238 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAI070210A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1111.02 SEK
    615.09 SEK / Paket med 500
    Save 495.93 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
System III Micro Biopsy Cassette levereras med ett påsatt lock med ett lätt avtagbart gångjärn. Med kvadratiska öppningar på 0,38 mm gånger 0,38 mm säkerställer Micro Biopsy Cassette säker placering av mindre biopsiprov, samtidigt som den möjliggör goda nivåer av vätskeöverföring.
  • Kassettens låsmekanism säkerställer maximal vävnadssäkerhet under bearbetningen.
  • Kassetten har en precisskonstruerad skrivyta som optimerar utskriftskvaliteten på bläckstråle- och termiska skrivare, inklusive Primera Leica och Sakura skrivare.
  • Viktiga fördelar:
  • Kompatibel med Primera Leica och Sakura skrivare
  • Precisert konstruerad skrivyta
  • Ökat reagensflöde
  • Integralt fast frangibelt lock
  • Hög styvhet och stabilitet
Specifikationer
Färg Vitt
Material Lös
Produkttyp Kassett