Läs mer
CELLPATH SYSTEM III SPÅRKASSETT
Produktkod. 30226234
Change view
Material:
Spårad
Trådad]
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
30226234 Trådad]
30226235 Spårad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30226234 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer EAI050210A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1043.21 SEK
    615.09 SEK / Paket med 500
    Save 428.12 SEK
    41% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
System III Sloted Cassette levereras med ett påsatt lock med ett lättanvänt 'brytnings-av'-gångjärn. Med en slitsad design har kassetten en stor öppen yta för att öka reagensflödet och förbättra bearbetningen.
  • Kassetten har en precisskonstruerad skrivyta som optimerar utskriftskvaliteten på bläckstråle- och termiska skrivare, inklusive Primera Leica och Sakura skrivare.
  • Viktiga fördelar:
  • Kompatibel med Primera Leica och Sakura skrivare
  • Optimerad skrivyta
  • Ökat reagensflöde
  • Integralt fast frangibelt lock
  • Hög styvhet och stabilitet
Specifikationer
Färg Vitt
Material Trådad]
Produkttyp Kassett