Läs mer
Systemlämplighet Ställ in på USP för Total Organic (TOC) lämplig för användning med Sievers 900/M9 analysatorer, Reagecon
Produktkod. 14812221 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
3 x 35 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
14812221 3 x 35 ml Paket med 3
1 options
Produktkod. 14812221 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer RTOCUSP1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2685.00 SEK
    2071.57 SEK / Paket med 3
    Save 613.43 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Extremt ren och specifik produkt gjord av ultrarena råvaror med hjälp av en egen process.
  • Totalt organiskt/oorganiskt kol (TOC/TIC) referensstandard, totalt organiskt/oorganiskt kol (TOC/TIC) referensmaterial.
  • Inkluderar följande:
    • RTOCRs-TOC-standard USP Standard sackaroslösning Rs (0,5 mg/LC)
    • RTOCRss-TOC Standard USP Systemlämplighet lösning 1 4-bensokinon (0,5 mg/LC)
    • RTOCW-TOC Standard USP Reagensvatten Rw
  • Extremt hög specifikation och renhet.
  • Producerad av ultrarena råvaror, inklusive vatten som framställs genom en speciell egenutvecklad process.
  • Presenteras i flaskor som tillverkas, rengörs och urlakas genom en speciell patentskyddad process specifikt för produkten.
  • Produkter RTOCRS och RTOCRs har framställts och certifierats gravimetriskt på vikt/volymbasis enligt en specifikation av± 2 %.
  • Reagecon innehar IEC/ISO 17025-ackreditering för kalibrering av laboratorievågar och pipetter (INAB Ref: 265C).
  • De resulterande utrustningskalibreringscertifikaten utfärdas i enlighet med kraven i ISO/IEC 17025.
  • Koncentrationen av dessa standarder verifieras med en högpresterande kalibrerad Total Organic Carbon Analyzer (TOC Instrument) med hjälp av ’Reagecon s ISO 17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T).
  • Kalibreringen av TOC-instrumentet slutförs med en hög renhet ISO Guide 34 ackrediterad TOC-standard liknande TOC-koncentrationsvärdet som denna produkt.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy: ± 2%, Matrix: water
Förpackning TOC Glass Vial with Septa & Cap
Koncentration RTOCRs-TOC Standard USP Standard Sucrose Solution Rs (0.5 mg/L C), RTOCRss-TOC Standard USP System Suitability Solution 1 4-Benzoquinone (0.5 mg/L C)
Teknik TOC Analysis
Kvantitet 3 x 35 ml