Läs mer
MedChemExpress Systemin
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 137181-56-7 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Molekylvikt (g/mol) | 2010.3 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |